Tisk…
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3885D-100G PC3885D-250G PC3885D-25G PC3885D-500G
APOSPC3885D-100GEA 3060 CZK
APOSPC3885D-100G APOSPC3885D-250G APOSPC3885D-25G APOSPC3885D-500G
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde 98%
5-Fluoro-2-nitrobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₄FNO₃
Bod varu: 153 °C/23mmHg
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153175
CAS číslo: 395-81-3
EINECS: 206-903-8