Tisk…
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Fluoro-1-methoxy-2-nitrobenzene
PC3883-25G PC3883-5G PC3883-100G
APOSPC3883-25GEA 827 CZK
APOSPC3883-25G APOSPC3883-5G APOSPC3883-100G
4-Fluoro-2-nitroanisole 98%
4-Fluoro-2-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
MW: 171.13
Bod tání: 62…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013375
CAS číslo: 445-83-0