Tisk…
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3882-100G PC3882-25G PC3882-5G
APOSPC3882-100GEA 1660 CZK
APOSPC3882-100G APOSPC3882-25G APOSPC3882-5G
2-Fluoro-4-nitroanisole 98%
2-Fluoro-4-nitroanisole
Vzorec: C₇H₆FNO₃
Bod tání: 103…105 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00061095
CAS číslo: 455-93-6