Tisk…
4-Fluoro-3-nitroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3880-100G PC3880-25G PC3880-500G
APOSPC3880-100GEA 705 CZK
APOSPC3880-100G APOSPC3880-25G APOSPC3880-500G
4-Fluoro-3-nitroaniline 98%
4-Fluoro-3-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
Bod tání: 94…98 °C
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007833
CAS číslo: 364-76-1
EINECS: 206-665-5
UN: 1325
ADR: 4.1,II