Tisk…
1,1,1,3-Tetrafluoropropane 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: FC-254fb
PC3878-5G PC3878-25G
APOSPC3878-5GEA 9760 CZK
APOSPC3878-5G APOSPC3878-25G
1,1,1,3-Tetrafluoropropane 97%
1,1,1,3-Tetrafluoropropane
Vzorec: C₃H₄F₄
Bod varu: 29…30 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 460-36-6
UN: 3161
ADR: 2.1,