Propionyl fluoride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
PC3875-25G
PC3875-5G
APOSPC3875-25GEA
33400
CZK
APOSPC3875-25G
APOSPC3875-5G
Propionyl fluoride 97%
Propionyl fluoride
Vzorec:
C₃H₅FO MW: 76.07 g/mol Bod varu: 42…44 °C/760mmHg Hustota: 0.947 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00039220 CAS číslo: 430-71-7 UN: 3286 ADR: 3+6.1+8 II |