4-Fluoro-2-nitroaniline 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3870-100G
PC3870-25G
PC3870-500G
APOSPC3870-100GEA
1120
CZK
APOSPC3870-100G
APOSPC3870-25G
APOSPC3870-500G
4-Fluoro-2-nitroaniline 97%
4-Fluoro-2-nitroaniline
Vzorec:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156,12 g/mol Bod tání: 90…94 °C Bod vzplanutí: 89 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007830 CAS číslo: 364-78-3 EINECS: 206-666-0 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...