Tisk…
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3866-25G PC3866-5G
APOSPC3866-25GEA 16500 CZK
APOSPC3866-25G APOSPC3866-5G
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane 95%
2H-Perfluoro-5,8,11,14,17-pentamethyl-3,6,9,12,15,18-hexaoxahenicosane
Vzorec: C₂₀HF₄₁O₆
Bod varu: 108…110 °C/1mmHg
Bod tání: –72 °C
Hustota: 1,796 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06248658
CAS číslo: 55154-18-2