Tisk…
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3863-5G PC3863-1G
APOSPC3863-5GEA 1240 CZK
APOSPC3863-5G APOSPC3863-1G
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Vzorec: C₈H₆F₄O
MW: 194,13 g/mol
Bod tání: 48…52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236286
CAS číslo: 238742-82-0