Tisk…
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3862-1G PC3862-5G
APOSPC3862-1GEA 1910 CZK
APOSPC3862-1G APOSPC3862-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Bromo-2-fluoro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Vzorec: C₆H₂BrF₄N
Hustota: 1,774 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 30 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08061304
CAS číslo: 1031929-01-7
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III