2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3861-5G
PC3861-1G
PC3861-10G
APOSPC3861-5GEA
4570
CZK
APOSPC3861-5G
APOSPC3861-1G
APOSPC3861-10G
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine 95%
2,3-Dibromo-5-(Trifluoromethyl)Pyridine
Vzorec:
C₆H₂Br₂F₃N MW: 304,892 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD10687233 CAS číslo: 79623-38-4 |