Tisk…

2-Fluoro-5-nitroaniline 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3860-100G PC3860-25G PC3860-5G
APOSPC3860-100GEA 1580 CZK
APOSPC3860-100G APOSPC3860-25G APOSPC3860-5G
2-Fluoro-5-nitroaniline 98%
2-Fluoro-5-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅FN₂O₂
MW: 156.12
Bod tání: 99…101 °C
Bod vzplanutí: 91 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007652
CAS číslo: 369-36-8
EINECS: 206-720-3
UN: 2811
ADR: 6.1 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR