Tisk…
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
PC3857-1G PC3857-5G PC3857-10G
APOSPC3857-1GEA 1910 CZK
APOSPC3857-1G APOSPC3857-5G APOSPC3857-10G
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol 98%
2-(2,3-Difluorophenyl)ethanol
Vzorec: C₈H₈F₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01862011
CAS číslo: 126163-30-2