Tisk…
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3851-1G PC3851-5G
APOSPC3851-1GEA 2990 CZK
APOSPC3851-1G APOSPC3851-5G
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride 97%
2,2,3,3,3-Pentafluoropropylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₅ClF₅N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00054747
CAS číslo: 374-14-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III