Tisk…
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3849-25G PC3849-5G PC3849-1G
APOSPC3849-25GEA 16010 CZK
APOSPC3849-25G APOSPC3849-5G APOSPC3849-1G
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate 97%
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoropentyltrifluoromethanesulphonate
Vzorec: C₆H₃F₁₁O₃S
Bod varu: 146…148 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02093341
CAS číslo: 17352-10-2
UN: 2927
ADR: 6.1+8,II