Tisk…
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3843-1G PC3843-5G
APOSPC3843-1GEA 2650 CZK
APOSPC3843-1G APOSPC3843-5G
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol 95+%
2-(2,3,6-Trifluorophenoxy)ethanol
Vzorec: C₈H₇F₃O₂
Bod varu: 95…96 °C/3mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00134279
CAS číslo: 72912-49-3