Tisk…
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3839-1G PC3839-25G PC3839-5G
APOSPC3839-1GEA 622 CZK
APOSPC3839-1G APOSPC3839-25G APOSPC3839-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile 97%
2,3,5,6-Tetrafluorobenzonitrile
Vzorec: C₇HF₄N
MW: 175,09 g/mol
Bod varu: 88…90 °C/45mmHg
Bod tání: 33…36 °C
Bod vzplanutí: 70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012286
CAS číslo: 5216-17-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III