Tisk…
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3831N-1G PC3831N-25G PC3831N-5G
APOSPC3831N-1GEA 622 CZK
APOSPC3831N-1G APOSPC3831N-25G APOSPC3831N-5G
4-Fluoro-1-naphthoic acid 97%
4-Fluoro-1-naphthoic acid
Vzorec: C₁₁H₇FO₂
Bod tání: 224…227 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004011
CAS číslo: 573-03-5