Tisk…
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3831-1G PC3831-5G
APOSPC3831-1GEA 827 CZK
APOSPC3831-1G APOSPC3831-5G
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
1,2-Dibromopentafluoropropyl-2,2,2-trifluoroethyl ether
Vzorec: C₅H₂Br₂F₈O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094229
CAS číslo: 396716-52-2