Tisk…
1-Fluoronaphthalene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3830-100G PC3830-1KG PC3830-500G
APOSPC3830-100GEA 744 CZK
APOSPC3830-100G APOSPC3830-1KG APOSPC3830-500G
1-Fluoronaphthalene 99%
1-Fluoronaphthalene
Vzorec: C₁₀H₇F
Bod varu: 215…217 °C
Bod tání: –9 °C
Hustota: 1,332 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003873
CAS číslo: 321-38-0
EINECS: 206-287-0