Tisk…
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3828-10G PC3828-1G PC3828-25G
APOSPC3828-10GEA 1370 CZK
APOSPC3828-10G APOSPC3828-1G APOSPC3828-25G
4-Fluoro-ɑ-methylstyrene 97%
4-Fluoro-alpha-methylstyrene
Vzorec: C₉H₉F
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00042297
CAS číslo: 350-40-3
UN: 1993
ADR: 3,III