Tisk…
6-Fluoroquinaldine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC3827-1G PC3827-5G
APOSPC3827-1GEA 622 CZK
APOSPC3827-1G APOSPC3827-5G
6-Fluoroquinaldine 97%
6-Fluoroquinaldine
Vzorec: C₁₀H₈FN
MW: 161.18
Bod tání: 50…54 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041233
CAS číslo: 1128-61-6
EINECS: 214-439-2