2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Fluoro-6-picoline
PC3825-25G
PC3825-5G
PC3825-100G
APOSPC3825-25GEA
705
CZK
APOSPC3825-25G
APOSPC3825-5G
APOSPC3825-100G
2-Fluoro-6-methylpyridine 98%
2-Fluoro-6-methylpyridine
Vzorec:
C₆H₆FN MW: 111.12 Bod varu: 140…141 °C Hustota: 1.077 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 66.7 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00041226 CAS číslo: 407-22-7 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...