Tisk…
2-Fluoro-4-methylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3824-100G PC3824-25G
APOSPC3824-100GEA 1370 CZK
APOSPC3824-100G APOSPC3824-25G
2-Fluoro-4-methylpyridine 97%
2-Fluoro-4-methylpyridine
Vzorec: C₆H₆FN
Bod varu: 155…156 °C
Hustota: 1,078 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041224
CAS číslo: 461-87-0
UN: 1993
ADR: 3,III