Tisk…
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-5-fluorophenylisothiocyanate, 5-Fluoro-2-methylphenyl Isothiocyanate, Isothiocyanic Acid 5-Fluoro-o-tolyl Ester
PC3823W-100G PC3823W-25G PC3823W-5G
APOSPC3823W-100GEA 9430 CZK
APOSPC3823W-100G APOSPC3823W-25G APOSPC3823W-5G
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate 97%
5-Fluoro-o-tolylisothiocyanate
Vzorec: C₈H₆FNS
MW: 167,20 g/mol
Bod varu: 101 °C/20mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00046800
CAS číslo: 175205-39-7
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III