Tisk…
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3823R-50MG PC3823R-1G PC3823R-5G
APOSPC3823R-50MGEA 622 CZK
APOSPC3823R-50MG APOSPC3823R-1G APOSPC3823R-5G
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile 97%
2-Fluoro-6-(4-methylphenoxy)benzonitrile
Vzorec: C₁₄H₁₀FNO
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00068203
CAS číslo: 175204-08-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III