Tisk…
4-Fluoro-m-cresol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3823P-100G PC3823P-25G PC3823P-5G
APOSPC3823P-100GEA 3710 CZK
APOSPC3823P-100G APOSPC3823P-25G APOSPC3823P-5G
4-Fluoro-m-cresol 98%
4-Fluoro-m-cresol
Vzorec: C₇H₇FO
Bod varu: 76 °C/15mmHg
Bod tání: 32 °C
Hustota: 1,134 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042296
CAS číslo: 452-70-0