Tisk…
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3823J-5G
APOSPC3823J-5GEA 2320 CZK
APOSPC3823J-5G
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride 98%
5-Fluoro-2-methylphenylhydrazine hydrochloride
Vzorec: C₇H₁₀ClFN₂
Bod tání: 197 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00053032
CAS číslo: 325-50-8