Tisk…
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-3-methylbenzene
PC3823D-1G PC3823D-5G PC3823D-25G
APOSPC3823D-1GEA 622 CZK
APOSPC3823D-1G APOSPC3823D-5G APOSPC3823D-25G
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
MW: 203.05
Bod varu: 168 °C/15mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042470
CAS číslo: 151412-12-3
UN: 3265
ADR: 8 II