Tisk…
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: DL-4-Fluoro-α-methylbenzylamine, 1-(4-Fluorophenyl)ethylamine
PC3823CM-25G PC3823CM-50G PC3823CM-5G
APOSPC3823CM-25GEA 2280 CZK
APOSPC3823CM-25G APOSPC3823CM-50G APOSPC3823CM-5G
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine 96%
(±)-4-Fluoro-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₈H₁₀FN
Bod varu: 76 °C/22mmHg
Hustota: 1,03 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 68 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041323
CAS číslo: 403-40-7
EINECS: 206-958-8
UN: 2735
ADR: 8,III