Tisk…
5-Fluoro-o-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3823C-10G PC3823C-50G PC3823C-100G PC3823C-25G
APOSPC3823C-10GEA 622 CZK
APOSPC3823C-10G APOSPC3823C-50G APOSPC3823C-100G APOSPC3823C-25G
5-Fluoro-o-toluonitrile 98%
5-Fluoro-o-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Bod tání: 42…45 °C
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042295
CAS číslo: 77532-79-7
UN: 3439
ADR: 6.1,III