Tisk…
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3823BT-25G PC3823BT-100G
APOSPC3823BT-25GEA 744 CZK
APOSPC3823BT-25G APOSPC3823BT-100G
3-Fluoro-p-toluonitrile 98%
3-Fluoro-p-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆FN
Bod varu: 203…205 °C
Bod tání: 47…51 °C
Bod vzplanutí: 83 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00153174
CAS číslo: 170572-49-3
ADR: 6.1,III