Tisk…
5-Fluoro-o-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3823BM-100G PC3823BM-25G PC3823BM-5G
APOSPC3823BM-100GEA 1740 CZK
APOSPC3823BM-100G APOSPC3823BM-25G APOSPC3823BM-5G
5-Fluoro-o-toluic acid 98%
5-Fluoro-o-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
MW: 154.14
Bod varu: 263
Bod tání: 128…132 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042294
CAS číslo: 33184-16-6