Tisk…

3-Fluoro-p-toluic acid 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3823B-100G PC3823B-10G PC3823B-25G
APOSPC3823B-100GEA 1580 CZK
APOSPC3823B-100G APOSPC3823B-10G APOSPC3823B-25G
3-Fluoro-p-toluic acid 97%
3-Fluoro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 169…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002490
CAS číslo: 350-28-7
EINECS: 206-498-8

Objednat

Produktová specifikace

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR