Tisk…
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Fluoro-3-methylbenzoic acid
PC3823-1G PC3823-5G
APOSPC3823-1GEA 1460 CZK
APOSPC3823-1G APOSPC3823-5G
2-Fluoro-m-toluic acid 98%
2-Fluoro-m-toluic acid
Vzorec: C₈H₇FO₂
Bod tání: 114…116 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042504
CAS číslo: 315-31-1