Tisk…
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylbenzimidamide hydrochloride, 3-Fluoro-4-methylbenzamidine hydrochloride
PC3822J-1G PC3822J-5G
APOSPC3822J-1GEA 3310 CZK
APOSPC3822J-1G APOSPC3822J-5G
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride 97%
3-Fluoro-4-methylbenzenecarboximidamide hydrochloride
Vzorec: C₈H₁₀ClFN₂
MW: 188,63 g/mol
Bod tání: 165…167 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00275569
CAS číslo: 175277-88-0