Tisk…
5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3822F-1G PC3822F-5G PC3822F-10G
APOSPC3822F-1GEA 1080 CZK
APOSPC3822F-1G APOSPC3822F-5G APOSPC3822F-10G
5-Fluoro-2-methylbenzamide 97%
5-Fluoro-2-methylbenzamide
Vzorec: C₈H₈FNO
Bod tání: 120…122 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00205105
CAS číslo: 175278-28-1