Tisk…

4-Fluoro-3-methylanisole 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3822D-100G PC3822D-10G PC3822D-25G PC3822D-1G PC3822D-5G
APOSPC3822D-100GEA 0 CZK
APOSPC3822D-100G APOSPC3822D-10G APOSPC3822D-25G APOSPC3822D-1G APOSPC3822D-5G
4-Fluoro-3-methylanisole 97%
4-Fluoro-3-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Bod varu: 174…175 °C/762mmHg
Hustota: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 63 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042293
CAS číslo: 2338-54-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR