Tisk…
4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Fluoro-2-methoxytoluene, 1-Fluoro-4-methoxy-3-methylbenzene, 4-Fluoro-1-methoxy-2-methylbenzene
PC3822C-25G PC3822C-5G
APOSPC3822C-25GEA 5390 CZK
APOSPC3822C-25G APOSPC3822C-5G
4-Fluoro-2-methylanisole 97+%
4-Fluoro-2-methylanisole
Vzorec: C₈H₉FO
MW: 140,16 g/mol
Bod varu: 69…70 °C/4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00143319
CAS číslo: 399-54-2
EINECS: 609-758-2