Tisk…

5-Fluoro-o-toluidine 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

PC3822-100G PC3822-25G PC3822-500G
APOSPC3822-100GEA 787 CZK
APOSPC3822-100G APOSPC3822-25G APOSPC3822-500G
5-Fluoro-o-toluidine 98%
5-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 98…100 °C/15mmHg
Bod tání: 37…40 °C
Bod vzplanutí: 90 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007764
CAS číslo: 367-29-3
EINECS: 206-689-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR