Tisk…
4-Fluoro-m-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3820-5G PC3820-100G PC3820-25G
APOSPC3820-5GEA 417 CZK
APOSPC3820-5G APOSPC3820-100G APOSPC3820-25G
4-Fluoro-m-toluidine 98%
4-Fluoro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
Bod varu: 85…86 °C/9mmHg
Bod tání: 32…38 °C
Hustota: 1,12 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 95 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00025294
CAS číslo: 452-69-7
EINECS: 207-207-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III