Tisk…
4-Fluoro-o-toluidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-fluorotoluene, 4-Fluoro-2-methylaniline
PC3819-100G PC3819-250G PC3819-25G PC3819-500G
APOSPC3819-100GEA 870 CZK
APOSPC3819-100G APOSPC3819-250G APOSPC3819-25G APOSPC3819-500G
4-Fluoro-o-toluidine 97%
4-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 90…92 °C/16mmHg
Hustota: 1,126 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 87 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007832
CAS číslo: 452-71-1
EINECS: 207-208-2