Tisk…
3-Fluoro-p-toluidine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-2-fluorotoluene
PC3818-100G PC3818-25G
APOSPC3818-100GEA 2240 CZK
APOSPC3818-100G APOSPC3818-25G
3-Fluoro-p-toluidine 98%
3-Fluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 93 °C/12mmHg
Bod tání: 30…35 °C
Hustota: 1,093 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007762
CAS číslo: 452-77-7
EINECS: 207-212-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III