Tisk…

3-Fluoro-o-toluidine 99%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 2-Amino-6-fluorotoluene, 3-Fluoro-2-methylaniline

PC3817L-100G PC3817L-25G PC3817L-250G PC3817L-500G
APOSPC3817L-100GEA 2360 CZK
APOSPC3817L-100G APOSPC3817L-25G APOSPC3817L-250G APOSPC3817L-500G
3-Fluoro-o-toluidine 99%
3-Fluoro-o-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125,15 g/mol
Bod varu: 205 °C
Bod tání: 7 °C
Hustota: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 86 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007760
CAS číslo: 443-86-7

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR