Tisk…
2-Fluoro-p-toluidine 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Fluoro-4-methylaniline, 4-Amino-3-fluorotoluene
PC3817KS-100G PC3817KS-25G PC3817KS-1G
APOSPC3817KS-100GEA 1620 CZK
APOSPC3817KS-100G APOSPC3817KS-25G APOSPC3817KS-1G
2-Fluoro-p-toluidine 99%
2-Fluoro-p-toluidine
Vzorec: C₇H₈FN
MW: 125.15
Bod varu: 70…71 °C/7mmHg
Bod tání: 3
Hustota: 1.108 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00040975
CAS číslo: 452-80-2
UN: 2810
ADR: 6.1 III