Tisk…
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1-(2-Fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC3817KP-1G PC3817KP-5G PC3817KP-10G
APOSPC3817KP-1GEA 622 CZK
APOSPC3817KP-1G APOSPC3817KP-5G APOSPC3817KP-10G
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone 97%
2'-Fluoro-5'-methylacetophenone
Vzorec: C₉H₉FO
MW: 152,17 g/mol
Bod varu: 75…79 °C/0,7mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00236680
CAS číslo: 446-07-1