4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
PC3817K-100G
PC3817K-25G
PC3817K-5G
APOSPC3817K-100GEA
7740
CZK
APOSPC3817K-100G
APOSPC3817K-25G
APOSPC3817K-5G
4-Fluoro-2-methoxyphenol 97%
4-Fluoro-2-methoxyphenol
Vzorec:
C₇H₇FO₂ MW: 142,13 g/mol Bod varu: 195 °C Hustota: 1,247 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: >100 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00070797 CAS číslo: 450-93-1 |