Tisk…
2-Fluoro-6-methoxyphenol 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3817J-25G PC3817J-5G
APOSPC3817J-25GEA 10490 CZK
APOSPC3817J-25G APOSPC3817J-5G
2-Fluoro-6-methoxyphenol 98%
2-Fluoro-6-methoxyphenol
Vzorec: C₇H₇FO₂
Bod varu: 130…131 °C/36mmHg
Hustota: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00075140
CAS číslo: 73943-41-6