Tisk…
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3817FM-25G PC3817FM-100G PC3817FM-500G
APOSPC3817FM-25GEA 787 CZK
APOSPC3817FM-25G APOSPC3817FM-100G APOSPC3817FM-500G
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone 99%
4-Fluoro-4'-methoxybenzophenone
Vzorec: C₁₄H₁₁FO₂
Bod tání: 90…92 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00055469
CAS číslo: 345-89-1