Tisk…
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
PC3817F-100G PC3817F-25G
APOSPC3817F-100GEA 3110 CZK
APOSPC3817F-100G APOSPC3817F-25G
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile 95%
2-Fluoro-6-methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₆FNO
MW: 151,14 g/mol
Bod tání: 102…104 °C
Bod vzplanutí: 94 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00042291
CAS číslo: 94088-46-7
EINECS: 302-047-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III